Learn More
4-Acétyl-3-ester pinacol d’acide fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477456 250 mg 250mg
15467456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62454.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1351499-39-2
Formule moléculaire C14H18BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 264.103
Clé InChI UDNSDVWJDRQRHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 66802112
Nom IUPAC 1-[2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]éthanone
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)C(=O)C)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Acetyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide