Learn More
Ether 4-acétyl-4’ -méthoxydiphényl, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether |
| Point de fusion | 56°C to 58°C |
| Point d’ébullition | 198°C to 201°C (2 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2115929 |
| Poids de la formule | 242.28 |
| Pourcentage de pureté | 97% |