Learn More
Chlorhydrate de 4-acétyl-4-phénylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10582531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582531 5 g Flacon en verre 5g
10592721 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10582531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134580050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 10315-03-4 | Molecular Formula: C13H17NO·ClH | Molecular Weight: 239.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10315-03-4
Formule moléculaire C13H17NO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 239.74
Numéro MDL MFCD00039037
Clé InChI JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
CID PubChem 2723767
Nom IUPAC 1-(4-phénylpipéridine-4-yl)éthanone ; Chlorhydrate
SMILES CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 232°C to 234°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 239.74
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre