Learn More
4-acétyl-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetyl-N-methylaniline |
| Point de fusion | 103°C to 107°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 149.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |