Learn More
4-Acétylamino-2-chlorophénol, TRC
Code produit 30138440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138440 5 g 5g
30135682 1 g 1g
17934065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138440 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1681755G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3964-54-3
Formule moléculaire C8 H8 Cl N O2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Synonyme N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide, Paracetamol Imp. C (EP), 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)
Poids de la formule 185.0244