Learn More
Ester éthylique de l’acide 4-acétylamino-3-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 17982285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982285 10 mg 10mg
17953705 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16825010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1346604-18-9
Formule moléculaire C11N13NO4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Synonyme Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
Nom IUPAC Éthyle 4-acétamido-3-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Poids de la formule 223.0845
Pourcentage de pureté >95%