Learn More
Chlorure de 4-(acétylamino)benzènesulfonyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 121-60-8 |
| Formule moléculaire | C8H8ClNO3S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl Chloride, NSC 127860, ASC, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl Chloride, N-Acetylsulfanilyl Chloride, Dagenan Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-acétamidobenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 233.67 |
| Poids de la formule | 232.9913 |