Learn More
Acide 4-acétylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470847 25 g 25g
11450847 1 g 1g
11460847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23234.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149104-90-5
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD01074667
Clé InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
CID PubChem 3702122
Nom IUPAC Acide(4-acétylphényl)boronique
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 7869162
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 98%