Learn More
4-Acétylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415677 5 g 5g
15405677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32901.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199.22 g/mol
4-acetylbenzenesulfonamide and acetohexamide which is used to characterize the pharmacokinetics of a reversible drug—metabolite system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-acétylbenzènesulfonamide et l’acétohexamide sont utilisés pour caractériser la pharmacocinétique d’un système réversible de métabolites de médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2650 mg/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1565-17-9
Formule moléculaire C8H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 199.22
Numéro MDL MFCD00792524
Clé InChI CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
CID PubChem 74065
Nom IUPAC 4-acétylbenzènesulfonamide
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzenesulfonamide
Point de fusion 177°C to 179°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité soluble in water( 2650mg/L).
Poids de la formule 199.23
Pourcentage de pureté 97%