Learn More
4-acétylbenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30328443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328443 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328443 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1686201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzenesulfonamide
CAS 1565-17-9
Formule moléculaire C8H9NO3S
Quantité 1 g
Synonyme 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-acétylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 199.23
Poids de la formule 199.0303