Learn More
4-acétylbenzènesulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylbenzenesulfonamide |
| CAS | 1565-17-9 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | 4-acétylbenzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.23 |
| Poids de la formule | 199.0303 |