Learn More
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11395359 1 g
11305369 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50380.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1788-10-9 | Molecular Formula: C8H7ClO3S | Molecular Weight: 218.651 g/mol
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride is used as a sulfanilamide drug intermediary
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique de sulfanilamide
Solubilité
Soluble dans l’eau (201,8 mg/l), 25°C.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1788-10-9
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.651
Numéro MDL MFCD00800269
Clé InChI FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 266418
Nom IUPAC 4-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 84°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 218.66
Pourcentage de pureté ≥99%