Learn More
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle, TRC
Code produit 30316292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1451151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 1788-10-9
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Quantité 1 g
Synonyme p-Acetyl-benzenesulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzensulfonyl Chloride, 4-Acetylphenylsulfonyl Chloride, NSC 104128
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 218.66