Learn More
Acide 4-aminocéphalosporanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10163760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10163760 10 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175860100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 586-89-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 206.0°C to 210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8O3
Formule linéaire CH3COC6H4CO2H
Numéro MDL MFCD00002561
Quantité 10 g
Synonyme benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide4- acétylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
CID PubChem 11470
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.