Learn More
4-acétylbenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10377490 5 g Flacon en verre 5g
10163990 25 g Flacon en verre 25g
10696584 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1443-80-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1443-80-7
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00001825
Clé InChI NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
CID PubChem 74044
Nom IUPAC 4-acétylbenzonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzonitrile
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COC6H4CN
Quantité 5 g
Beilstein 10, 695
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Masse cristalline ou poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylbenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.