Learn More
Acide 4-acétylbutyrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346736
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346736 25 g 25g
11336736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03978.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3128-06-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
4-Acetylbutyric acid is used in the synthesis of selective indomethacin analogues for AKR1C3 inhibition in the treatment of castrate-resistant prostate cancer. It is also used to prepare PARP inhibitors for the treatment of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-acétylbutyrique est utilisé dans la synthèse d’analogues sélectifs de l’indométhacine comme inhibiteur d’AKR1C3 dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration. Il est également utilisé pour préparer des inhibiteurs de PARP pour le traitement du cancer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3128-06-1
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00004412
Clé InChI MGTZCLMLSSAXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbutyric acid, 5-ketohexanoic acid, hexanoic acid, 5-oxo, 5-ketocaproic acid, 5-oxo-hexanoic acid, 4-acetylbutyricacid, 5-keto-n-caproic acid, 5-oxocaproic acid, delta-oxocaproic acid, delta-ketocaproic acid
ChEBI CHEBI:15888
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbutyric acid
Point de fusion 12°C to 14°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 274°C to 275°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4451
Quantité 25 g
Beilstein 385840
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,chloroform and methanol.
SMILES CC(=O)CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 5-oxohexanoïque
CID PubChem 18407
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%