Learn More
Acide 4-acétylbutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylbutyric Acid |
| CAS | 3128-06-1 |
| Formule moléculaire | C6H10O3 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 4-Acetylbutyric Acid, 5-Ketocaproic Acid, 5-Ketohexanoic Acid, 5-Oxocaproic Acid, 5-Oxohexanoic Acid, NSC 5281, γ-Acetylbutyric Acid, δ-Ketocaproic Acid, δ-Ketohexanoic Acid, δ-Oxocaproic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)CCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 5-oxohexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
| Poids de la formule | 130.063 |