Learn More
4-Sulfure d’acétyldiphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11410571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410571 5 g 5g
11400571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410571 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20073.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10169-55-8
Formule moléculaire C14H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Numéro MDL MFCD00026227
Clé InChI XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetyldiphenyl sulfide, 1-4-phenylthio phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfide, 4'-phenylthio acetophenone, 1-4-phenylsulfanyl phenyl ethanone, 1-4-phenylsulfanylphenyl ethanone, 1-4-phenylthio phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylthio phenyl, 1-acetyl-4-phenylthiobenzene
CID PubChem 66287
Nom IUPAC 1-(4-phénylsulfanylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyldiphenyl sulfide
Point de fusion 64°C to 68°C
Point d’ébullition 183°C to 184°C (3 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2049296
Poids de la formule 228.32
Pourcentage de pureté 97%