Learn More
Sulfone de 4-acétyldiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498297 5 g 5g
11488297 1 g 1g
11408307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18376.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65085-83-8 | C14H12O3S | 260.307 g/mol
4-Acetyldiphenyl sulfone is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-acétyldiphénylsulfone est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65085-83-8
Formule moléculaire C14H12O3S
Poids moléculaire (g/mol) 260.307
Numéro MDL MFCD00209628
Clé InChI FGFHDNIGKVTTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetyldiphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethanone, 1-4-benzenesulfonyl phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethan-1-one, pubchem15334, 4-acetyldiphenylsulfone, 4-phenylsulfonyl acetophenone, phenyl 4-acetylphenyl sulfone
CID PubChem 265878
Nom IUPAC 1-[4-(benzènesulfonyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyldiphenyl sulfone
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 260.31
Pourcentage de pureté 98%