Learn More
4-Acetylphenoxyacetic acid, +98%, Thermo Scientific™
Code produit 10096522 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10096522 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10096522 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-81-5
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00014363
Clé InChI KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
CID PubChem 74655
Nom IUPAC Acide 2-(4-acétylphénoxy)acétique
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenoxyacetic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 171°C to 174°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(O)C6H4OCH2CO2H
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Crystalline Powder