Learn More
Isothiocyanate 4-acétylphényle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11342717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342717 1 g 1g
11352717 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11927.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2131-57-9
Formule moléculaire C9H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 177.221
Numéro MDL MFCD00041100
Clé InChI KAKXOESNHIUYJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylphenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethanone, 4-acetylphenylisothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethan-1-one, acmc-20ampw, bromobenzyl-4-isothiocyanate, 4'-isothiocyanatoacetophenone, 4-acetylphenyl-isothiocyanate, phenylisothiocyanate, 4-acetyl, 1-4-isothiocyanato-phenyl-ethanone
CID PubChem 242779
Nom IUPAC 1-(4-isothiocyanatophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenyl isothiocyanate
Point de fusion 77°C to 81°C
Point d’ébullition 112°C (6 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2207978
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.23
Pourcentage de pureté 98%