Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10623193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623193 1 g Flacon en verre 1g
10561482 5 g Flacon en verre 5g
10483155 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10623193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369400010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149104-90-5
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD01074667
Clé InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
CID PubChem 3702122
Nom IUPAC Acide(4-acétylphényl)boronique
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 243.0°C to 247.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.