Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique, TRC
Code produit 30324298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324298 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324298 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18884025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Formule moléculaire C8H9BO3
Quantité 25 g
Synonyme B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
Nom IUPAC Acide(4-acétylphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Poids de la formule 164.0645