Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylphenylboronic Acid |
| CAS | 149104-90-5 |
| Formule moléculaire | C8H9BO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O |
| Nom IUPAC | Acide(4-acétylphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.97 |
| Poids de la formule | 164.0645 |