Learn More
4-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696662 100 g Flacon en verre 100g
10654942 10 g Flacon en verre -
10474545 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696662 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102701000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-54-9
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00006433
Clé InChI WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
CID PubChem 14282
Nom IUPAC 1-pyridine-4-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylpyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 13.0°C to 16.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 212.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)COCH3
Indice de réfraction 1.5270 to 1.5310
Quantité 100 g
Beilstein 21, 279
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.