Learn More
4-acétylpyridine, TRC
Code produit 30318380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318380 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18760510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylpyridine
CAS 1122-54-9
Formule moléculaire C7H7NO
Quantité 10 g
Synonyme 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccncc1
Nom IUPAC 1-pyridin-4-yléthansuppe
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Poids de la formule 121.0528