Learn More
4-acétylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylpyridine |
| CAS | 1122-54-9 |
| Formule moléculaire | C7H7NO |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccncc1 |
| Nom IUPAC | 1-pyridin-4-yléthansuppe |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.14 |
| Poids de la formule | 121.0528 |