Learn More
4-Acétyltétrahydropyrane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481769 250 mg 250mg
15471769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64522.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 137052-08-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137052-08-5
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.171
Numéro MDL MFCD08704647
Clé InChI VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone, 1-oxan-4-yl ethan-1-one, 1-oxan-4-yl ethanone, 4-acetyltetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone, 4-acetyltetrahydro-4h-pyran, 4-acetyltetrahydro-2h-pyran, 1-tetrahydropyran-4-ylethanone, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one
CID PubChem 9877365
Nom IUPAC 1-(oxan-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetyltetrahydropyran
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.024 g/mL
Point d’ébullition 90°C to 94°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.453
Quantité 250 mg
Beilstein 109587
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide