Learn More
4-acétylthiobutyronitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Acetylthiobutyronitrile |
| CAS | 4781-82-2 |
| Formule moléculaire | C6 H9 N O S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCC#N |
| Nom IUPAC | éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.21 |
| Poids de la formule | 143.0405 |