Learn More
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485546 50 g 50g
11465546 2.5 g 2.50g
11475546 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20703.18
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10202-75-2 | C10H16O | 152.237 g/mol
A highly diastereoselective synthesis of homoallylic alcohols bearing up to two adjacent quaternary centers was achieved using these polysubstituted allylic reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une synthèse hautement diastéréosélective d’alcools homoallyliques portant jusqu’à deux centres quaternaires adjacents a été réalisée à l’aide de ces réactifs allyliques polysubstitués.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10202-75-2
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.237
Numéro MDL MFCD00039829
Clé InChI SUXQWOWVXDXQSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-allyl-1,6-heptadien-4-ol, triallylcarbinol, 4-allylhepta-1,6-dien-4-ol, 4-allyl-1,6-heptadiene-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol, 4-2-propenyl, 4-prop-2-en-1-yl hepta-1,6-dien-4-ol, triallyl carbinol, acmc-1byg9, 4-allyl-hepta-1,6-dien-4-ol, 1,6-heptadien-4-ol,4-2-propen-1-yl
CID PubChem 139107
Nom IUPAC 4-prop-2-énylhepta-1,6-diène-4-ol
SMILES C=CCC(CC=C)(CC=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%