Learn More
4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439457 25 g 25g
11419457 1 g 1g
11429457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21981.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6627-88-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol is used as a flavoring agent or adjuvant. Also used to produce 2,6-Dimethoxy-4-propyl-phenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Allyl-2,6-diméthoxyphénol est utilisé comme aromatisant ou adjuvant. Également utilisé pour produire du 2,6-Diméthoxy-4-propyl-phénol.
Solubilité
Soluble dans les graisses. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6627-88-9
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00008655
Clé InChI FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol, methoxyeugenol, 4-allylsyringol, phenol, 2,6-dimethoxy-4-2-propenyl, 2,6-dimethoxychavicol, phenol, 4-allyl-2,6-dimethoxy, unii-8vf00ywp89, 2,6-dimethoxy-4-allylphenol, 2,6-dimethoxy-4-prop-2-en-1-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyallylbenzene
CID PubChem 226486
ChEBI CHEBI:86562
Nom IUPAC 2,6-dimethoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol
SMILES COC1=CC(CC=C)=CC(OC)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
Densité 1.092
Point d’ébullition 168°C to 169°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in fats. Insoluble in water.
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté 98%