Learn More
4-Allyl-5-(2-phényléthyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Allyl-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| CAS | 590376-39-9 |
| Formule moléculaire | C13H15N3S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,4-Dihydro-5-(2-phenylethyl)-4-(2-propen-1-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H15N3S/c1-2-10-16-12(14-15-13(16)17)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-7H,1,8-10H2,(H,15,17) |
| SMILES | C=CCN1C(=S)NN=C1CCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 3-(2-phenylethyl)-4-prop-2-enyl-1H-1,2,4-triazole-5-thione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.34 |
| Poids de la formule | 245.0987 |