Learn More
4-allylanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10570692 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10570692 5 g Flacon en verre 5g
10765931 25 g Flacon en verre -
10030570 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10570692 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102880050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-67-0
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00008653
Clé InChI ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
CID PubChem 8815
ChEBI CHEBI:4867
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-prop-2-énylbenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allylanisole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5205 to 1.5225
Quantité 5 g
Beilstein 06, 571
Merck Index 15, 3760
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Allylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.