Learn More
4-allylanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470917 100 g 100g
11460917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23311.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-67-0
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00008653
Clé InChI ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
CID PubChem 8815
ChEBI CHEBI:4867
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-prop-2-énylbenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allylanisole
Densité 0.965
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 81°C (177°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 100 g
Beilstein 1099454
Merck Index 14,3705
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%