Learn More
4-Allylanisole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Estragole |
| CAS | 140-67-0 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC=C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-méthoxy-4-prop-2-enylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.2 |
| Poids de la formule | 148.0888 |