Learn More
Chlorhydrate de 4-amidinopyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498893 25 g 25g
11478893 1 g -
11488893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11050.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6345-27-3 | C6H8ClN3 | 157.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6345-27-3
Formule moléculaire C6H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 157.60
Numéro MDL MFCD00040385
Clé InChI IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
CID PubChem 2776844
Nom IUPAC pyridine-4-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amidinopyridine hydrochloride
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3562678
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté ≥98%