Learn More
4-amino-1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10546451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10546451 1 g Flacon en verre 1g
10285911 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10546451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335940010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40327-96-6
Formule moléculaire C10H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.32
Numéro MDL MFCD01861832
Clé InChI CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Synonyme 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
CID PubChem 693792
Nom IUPAC 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4-amine
SMILES C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 215°C to 218°C
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4795 to 1.4815
Quantité 1 g
Beilstein 22, II, 321
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide