Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433308 100 g 100g
11413308 5 g -
11423308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17716.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
4-Amino-1,2,4-triazole is used as an intermediate for the preparation of antifungal agent like fluconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-1,2,4-triazole est utilisé comme intermédiaire pour la préparation d’un agent antifongique comme le fluconazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-13-4
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.082
Numéro MDL MFCD00003099
Clé InChI FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
CID PubChem 11432
Nom IUPAC 1,2,4-triazole-4-amine
SMILES C1=NN=CN1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,2,4-triazole
Point de fusion 83°C to 88°C
Quantité 100 g
Beilstein 107563
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 99%