Learn More
Acide 4-amino-[1,2,5]thiadiazole-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10259424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259424 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10259424 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00178DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C3H3N3O2S
Numéro MDL MFCD00718830
Quantité 1 g
Synonyme 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
Clé InChI OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NSN=C1C(O)=O
Nom IUPAC 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 145.14
CID PubChem 251763
Poids de la formule 145.14
Pourcentage de pureté 97%