Learn More
Chlorhydrate de 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459145
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
15459145 250 mg 250mg
15407997 1 g 1g
2 options
Code produit. 15459145
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51108.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77145-39-2 | C10H16ClN3 | 213.709 g/mol
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’4-Amino-1-(2-pyridyl)chlorhydrate de pipéridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77145-39-2
Formule moléculaire C10H16ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 213.709
Numéro MDL MFCD09607833
Clé InChI HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride, 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride, 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1, 1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
CID PubChem 45786931
Nom IUPAC 1-pyridine-2-ylpipéridine-4-amine;chlorhydrate
SMILES C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 213.71
Pourcentage de pureté 97%