Learn More
4-Amino-1,3,5-triméthyl-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382906 1 g 1g
11392906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10625.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 28466-21-9 | C6H11N3 | 125.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28466-21-9
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.175
Numéro MDL MFCD00052883
Clé InChI SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
CID PubChem 161603
Nom IUPAC 1,3,5-triméthylpyrazol-4-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 99°C to 105°C
Quantité 1 g
Beilstein 110739
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 97%