Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-1-(3-chloro-2-pyridyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449425
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15449425 250 mg 250mg
15439425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51927.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77145-35-8
Formule moléculaire C10H15Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 248.15
Numéro MDL MFCD16251586
Clé InChI NOSKSNWYGYGGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-3-chloro-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-chloropyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 1-3-chloro-2-pyridyl piperidin-4-amine hydrochloride, 1-3-chloro-2-pyridinyl-4-piperidinamine hydrochloride 1:1
CID PubChem 69359259
Nom IUPAC 1-(3-chloropyridin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
SMILES Cl.NC1CCN(CC1)C1=C(Cl)C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-(3-chloro-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Point de fusion 265°C to 267°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.15
Pourcentage de pureté 97%