Learn More
4-Amino-1,8-naphthalimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15486339
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15486339 100 mg 100mg
15476339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15486339 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J64358.MC
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1742-95-6 | C12H8N2O2 | 212.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1742-95-6
Formule moléculaire C12H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.21
Numéro MDL MFCD00006921
Clé InChI SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1,8-naphthalimide, 4-aminonaphthalimide, 6-amino-benzo de isoquinoline-1,3-dione, 6-amino-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, 4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide, naphthalimide, 4-amino, dfp 1, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 6-amino, 6-aminobenzo de isoquinoline-1,3-dione, parp inhibitor v, 4-ani
CID PubChem 1720
ChEBI CHEBI:40071
SMILES NC1=C2C=CC=C3C(=O)NC(=O)C(C=C1)=C23
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1,8-naphthalimide
Point de fusion >360°C
Couleur Orange
Densité 1.105
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Nom IUPAC 6-aminobenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
Poids de la formule 212.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide