Learn More
4-Amino-1 -benzylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407570 5 g Flacon en verre 5g
10113920 25 g Flacon en verre 25g
10052560 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187660050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50541-93-0 | C12H18N2 | 190.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50541-93-0
Formule moléculaire C12H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 190.29
Numéro MDL MFCD00006504
Clé InChI YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
CID PubChem 415852
Nom IUPAC 1-benzylpipéridine-4-amine
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-benzylpiperidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 152°C (9.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5410 to 1.543
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 190.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-1-benzylpiperidine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.