Learn More
Acide 4-amino-1-Boc-pipéridine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359755
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11359755
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19794.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 183673-71-4
Formule moléculaire C11H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.29
Numéro MDL MFCD01318728
Clé InChI YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
CID PubChem 693797
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Point de fusion ∽290°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7588844
Nom IUPAC 4-amino-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Poids de la formule 244.29
Pourcentage de pureté 98%