Learn More
4-Amino-1-Boc-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453987 5 g 5g
15443987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30779.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87120-72-7 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
4-Amino-1-Boc-piperidine is a chemical reagent used in the preparation of pharmaceutical compounds. Used in the synthesis of bromodomain inhibitors as well as HepG2 cell cycle inhibitors used in anti-tumor therapy. Also employed in a microwave-assisted solid-phase synthesis of N-substituted piperidines via direct annulation of primary amines with resin-bound dimesylates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-amino-1-Boc-pipéridine est un réactif chimique utilisé dans la préparation de composés pharmaceutiques. Utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de bromodomaine ainsi que d’inhibiteurs de cycle cellulaire HepG2 utilisés dans la thérapie anti-tumorale. Également utilisé dans une synthèse en phase solide assistée par micro-ondes de pipéridines N-substituées par l’annulation directe d’amines primaires avec des dimésylates liés à la résine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87120-72-7
Formule moléculaire C10H21N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 201.29
Numéro MDL MFCD01076201
Clé InChI LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-amino-1-boc-piperidine, 1-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-aminopiperidine, n-boc-4-amino-piperidine, 4-amino-1-n-boc-piperidine, 4-amino-n-boc piperidine, 1-boc-4-amino piperidine, 1-n-boc-4-aminopiperidine, 1-t-butoxycarbonyl-4-aminopiperidine, n-1-boc-4-aminopiperidine
CID PubChem 1268291
Nom IUPAC 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-aminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC([NH3+])CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-Boc-piperidine
Point de fusion 44°C to 48°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 97%