Learn More
4-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490563 25 g 25g
11470563 1 g 1g
11480563 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490563 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12680.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13325-10-5 | C4H11NO | 89.138 g/mol
4-Amino-1-butanol is a useful intermediate in a variety of organic synthesis. It is mainly used in personal-care products, preparation of water soluble cationic flocculants and ion exchange resins as well as in the preparation of beta-lactam antibiotics. It is used for the production of efficient anionic emulsifiers, nonionic polyethylene emulsions, water treatment, metal treatment and absorption of carbon dioxide gas. It is used as a pigment dispersion aid and curing agent in selected textile -resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Amino-1-butanol est un intermédiaire utile dans une variété de synthèse organique. Il est principalement utilisé dans les produits de soins personnels, la préparation de floculants cationiques solubles dans l’eau et de résines échangeuses d’ions ainsi que dans la préparation d’antibiotiques bêta-lactamines. Il est utilisé pour la production d’émulsifiants anioniques efficaces, d’émulsions de polyéthylène non ioniques, de traitement de l’eau, de traitement des métaux et d’absorption de gaz carbonique. Il est utilisé comme agent de dispersion pigmentaire et agent de durcissement dans des résines textiles sélectionnées.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13325-10-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.138
Numéro MDL MFCD00008230
Clé InChI BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
CID PubChem 25868
Nom IUPAC 4-aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-butanol
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 0.967
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2N(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1731411
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%