Learn More
4-Amino-1-butanol, TRC
Code produit 30316189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6021205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-butanol
CAS 13325-10-5
Formule moléculaire C4H11NO
Quantité 5 g
Synonyme 1-Amino-4-butanol, 4-Amino-1-butanol, 4-Aminobutanol, 4-Hydroxy-1-butanamine, 4-Hydroxybutylamine, Butanolamine
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
SMILES NCCCCO
Nom IUPAC 4-aminobutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Poids de la formule 89.0841