Learn More
4-Amino-1-méthyl-1 H-pyrazole 97, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486577 1 g 1g
15406587 250 mg 250mg
15496577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33728.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69843-13-6 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69843-13-6
Formule moléculaire C4H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
Numéro MDL MFCD05667135
Clé InChI LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 4-amino-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-ylamine, 4-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-ylamine, acmc-20a0x1, 4-amino-1-methyl-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-amine
CID PubChem 4770990
Nom IUPAC 1-méthylpyrazol-4-amine
SMILES CN1C=C(C=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 47°C to 50°C
Quantité 1 g
Beilstein 4368862
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 97%