Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-1-naphthol, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10246110 5 g
10564091 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158510050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5959-56-8
Formule moléculaire C10H9NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 195.65
Numéro MDL MFCD00012562
Clé InChI FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
CID PubChem 2723858
Nom IUPAC 4-aminonaphthalen-1-ol;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 273.0°C
Couleur Gris à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC10H6OH·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, 667
Merck Index 10, 457
Poids de la formule 195.65
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre